1.14657
Ammonium Test Kit, colorimetric
0.5-10 mg/L (NH₄⁺), MQuant®
Synonyme(s) :
Ammonium Visual Test Kit
About This Item
Produits recommandés
product name
Ammonium Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
Analyte(s) spécifique(s)
ammonium
Niveau de qualité
Plage de mesure
0.5-10 mg/L (NH4+)
Compatibilité
for use with MQUANT®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3