Principaux documents
1.14661
Supelco
Phosphate Test Kit, colorimetric
0.25-3.0 mg/L (PO₄³⁻), MQuant®
Synonyme(s) :
Phosphate Visual Test Kit
100 TESTS
102,00 $
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
100 TESTS
102,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Phosphate Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.25-3.0 mg/L (PO43-), for use with MQUANT®
Analyte(s) spécifique(s)
phosphate
Niveau de qualité
Plage de mesure
0.25-3.0 mg/L (PO43-)
Compatibilité
for use with MQUANT®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method: colorimetric with color card 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 3.0 mg/l PO43- MQuant®
This MQuant® Phosphate test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The reagents are added to the sample, resulting in a color reaction. The concentration is determined by allocating the color to a value on a reference scale.
Remarque sur l'analyse
Application testconforms
Informations légales
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1