1.13353
Ethyl acetate
for preparative liquid chromatography
Synonyme(s) :
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester
1 930,00 $
About This Item
1 930,00 $
Produits recommandés
Qualité
for chromatography
for preparative liquid chromatography
Niveau de qualité
Pression de vapeur
97 hPa ( 20 °C)
Description
for preparative HPLC
Gamme de produits
Prepsolv™
Essai
≥99.8% n-heptane basis (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
460 °C
Puissance
5620 mg/kg LD50, oral (rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Limite d'explosivité
2.1-11.5 % (v/v)
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Résidus d'évap.
≤5.0 mg/L
Transmittance
270 nm, ≥50%
300 nm, ≥98%
pb
77 °C/1013 hPa
Pf
-83 °C
Température de transition
flash point -4 °C
Solubilité
85.3 g/L
Densité
0.9 g/cm3 at 20 °C
Adéquation
suitable for chromatography
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Identity (IR):conforms
Evaporation residue:≤ 5.0 mg/l
Water:≤ 0.05 %
Acidity:≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity:≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 270 nm):≥ 50 %
Transmission (from 300 nm):≥ 98 %
Filtered by 0.2 μm filter
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F
Point d'éclair (°C)
-4 °C