Native α1-acid glycoprotein from human plasma. Glycoprotein used for the study of the structure of oligosaccharide units. Consists of 40 - 45% carbohydrate. Present in human plasma at concentrations of 55 - 140 mg/100 ml. Clinically,α1-AG is an acute-phase reactant that, together with haptoglobin, indicates acute inflammation. Selectively suppresses the augmentation of NK cell activity by IFN-α and IFN-γ. Theα1-AG:α1-antitrypsin ratio is useful in diagnosis of liver disease. A sialic acid-deficientα1-AG has been observed in serum or urine of patients with Hodgkin’s disease, psoriatic arthritis, diabetes, and chronic myeloid leukemia. Sialic acid-deficientα1-AG has an affinity for vitamin B12.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Notes préparatoires
Prepared from serum that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for to 3 months at (-20°C).
Autres remarques
Aso, H., et al. 1999. Inflammation 23, 117. Schmid, K., et al. 1973. Biochemistry 12, 2711.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable