Principaux documents
1.12220
Supelco
Lanthanum(III) oxide
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Lanthanum(III) oxide
100 G
221,00 $
500 G
737,00 $
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
221,00 $
500 G
737,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
La2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-200-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99.5% (the ignited basis substance, complexometric)
Forme
solid
Puissance
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Pf
2315 °C
Densité
6.51 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1300 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[La+3].[La+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2La.3O/q2*+3;3*-2
Clé InChI
MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Replaces: LX0045-2; LX0045
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, on of the ignited basis substance): ≥ 99.5 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1