Principaux documents
1.10982
Supelco
Lanthanum(III) oxide
for atomic absorption spectroscopy
Synonyme(s) :
Lanthanum(III) oxide
25 G
153,00 $
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
153,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
La2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-200-5
Nomenclature NACRES :
NB.21
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Puissance
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Pf
2315 °C
Densité
6.51 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1300 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[La+3].[La+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2La.3O/q2*+3;3*-2
Clé InChI
MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Palladium (0) nanoparticles distributed on lanthanum (III) oxide as an effective catalyst for the methanolysis of hydrazine-borane to produce hydrogen.: The study presents a novel catalyst combining Pd(0) nanoparticles with La(III) oxide for efficient hydrogen production through methanolysis of hydrazine-borane (Ruzgar et al., 2024).
  • Influence of Lanthanum Precursor on the Activity of Nickel Catalysts in the Mixed-Methane Reforming Process.: This paper investigates how different lanthanum precursors affect the performance of nickel catalysts in mixed-methane reforming, highlighting La(III) oxide′s role in catalytic processes (Zakrzewski et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, on of the ignited basis substance): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.002
Li (Lithium): ≤ 0.0001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0003 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1