Principaux documents
1.10732
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine (Temed)
GR for analysis
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine (Temed), TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
100 ML
77,50 $
77,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 ML
77,50 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-744-6
Nomenclature NACRES :
NC.01
77,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Pression de vapeur
21 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
145 °C
Puissance
5390 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1-9 % (v/v)
pH
8.0-8.5 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
pb
121 °C/1013 hPa
Pf
-55 °C
Température de transition
flash point 19 °C
Densité
0.78 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N(CCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.5 %
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
61.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16.5 °C - closed cup