Principaux documents
1.01201
Supelco
Peroxydisulfate d'ammonium
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Peroxydisulfate d'ammonium
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2S2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-786-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥98.0% (iodometric)
Forme
solid
Puissance
742 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
≤0.04 meq/g Titrable free acid
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
pH
3.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
120 °C (decomposition)
Densité
1.98 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Traces d'anions
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.001%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.00005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-].[N+H4].[N+H4]
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
Clé InChI
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Persulfate d'ammonium dans le traitement de l'environnement : efficacité démontrée dans le traitement de lixiviats d'anciennes décharges par une combinaison d'électro-oxydation et d'électro-coagulation amplifiées par le persulfate, confirmant son potentiel dans des scénarios complexes de traitement des eaux usées (Ma et al., 2024).
  • Systèmes de libération contrôlée des médicaments : utilisé pour le développement de nouveaux réseaux polymères réticulés, dégradables par hydrolyse, pour une libération contrôlée de médicaments, révélant son rôle pour faire progresser les technologies d'administration pharmaceutique (Mehmood et al., 2023).
  • Synthèse de microgels : employé dans la synthèse et l'évaluation in vitro de microgels à base d'acide aspartique conçus pour une libération prolongée de médicaments, mettant en évidence ses propriétés catalytiques en chimie des polymères (Suhail et al., 2021).
  • Polymérisation oxydative chimique : le persulfate d'ammonium est utilisé dans la polymérisation oxydative chimique du bleu de méthylène, permettant de mieux comprendre le mécanisme réactionnel et les aspects de la structure des chaînes, essentiels pour comprendre et développer de nouveaux matériaux polymères (Mezhuev et al., 2021).
Liaison
Remplace : AX1340 ; AX1340-1 ; AX1340-20 ; AX1340-3.
Remarque sur l'analyse
Dosage (iodométrie) : ≥ 98,0 %
Matière insoluble : ≤ 0,005 %
Acide libre titrable : ≤ 0,04 mÉq/g
Chlorures, chlorates (exprimés en Cl) : ≤ 0,001 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,001 %
Fe (fer) : ≤ 0,001 %
Mn (manganèse) : ≤ 0,00005 %
Résidus après combustion (exprimé en SO₄) : ≤ 0,05 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable