Principaux documents
146072
Sigma-Aldrich
N,N′-méthylènebis(acrylamide)
99%
Synonyme(s) :
Bis-acrylamide
100 G
73,20 $
500 G
186,00 $
73,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
73,20 $
500 G
186,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(H2C=CHCONH)2CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105319
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.107
Nomenclature NACRES :
NB.22
73,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
5.31 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 20 g/L at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
Clé InChI
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le N,N′-méthylènebis(acrylamide) est un agent de réticulation qui se polymérise avec l'acrylamide et crée des liens transversaux dans le gel de polyacrylamide. Il est capable de créer un réseau plutôt que des chaînes linéaires, ce qui contribue à maintenir la fermeté du gel.[1]
Application
Le N,N′-méthylènebis(acrylamide) a été utilisé dans la préparation de gels.[2] Il a également été utilisé comme composé test pour étudier l'isolement biochimique de la protéine Tau insoluble dans des modèles de souris transgéniques de tauopathie en examinant les deux principales méthodes d'isolement : l'extraction au sarkosyl et à l'acide formique.[3]
Agent de réticulation pour la préparation de polyacrylamides.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Timothy Olding et al.
Journal of medical physics, 36(1), 3-14 (2011-03-25)
This paper explores the combination of cone beam optical computed tomography with an N-isopropylacrylamide (NIPAM)-based polymer gel dosimeter for three-dimensional dose imaging of small field deliveries. Initial investigations indicate that cone beam optical imaging of polymer gels is complicated by
Edwin Makhado et al.
International journal of biological macromolecules, 119, 255-269 (2018-07-23)
In the present study, facile and efficient method was adopted for the synthesis of graft copolymer hydrogel by graft copolymerization of acrylic acid (AA) onto xanthan gum (XG) biopolymer in the presence of N,N'-Methylenebisacrylamide (MBA), and ammonium persulfate (APS) as
Carl Julien et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 849, 473-491 (2012-04-25)
Tau is a highly soluble microtubule-associated protein (MAP) that is abundant in the central nervous system and expressed mainly in neuronal axons. Intracellular aggregates of insoluble tau protein are present in a group of neurodegenerative diseases called tauopathies, which include
Damla Keskin et al.
Biomacromolecules, 20(1), 243-253 (2018-12-05)
Bacterial infection is a severe problem especially when associated with biomedical applications. This study effectively demonstrates that poly- N-isopropylmethacrylamide based microgel coatings prevent bacterial adhesion. The coating preparation via a spraying approach proved to be simple and both cost and
Ruohong Shi et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(37), e2002946-e2002946 (2020-08-11)
Hydrogels with the ability to change shape in response to biochemical stimuli are important for biosensing, smart medicine, drug delivery, and soft robotics. Here, a family of multicomponent DNA polymerization motor gels with different polymer backbones is created, including acrylamide-co-bis-acrylamide
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf