Documents
1.05463
Millipore
Gélose pour dénombrement (PCA) GranuCult®
GranuCult® prime, ISO 4833, ISO 17410, FDA-BAM, granular, suitable for food and beverages
Synonyme(s) :
Gélose pour dénombrement de bactéries aérobies (méthode PCA), Gélose pour dénombrement selon la méthode classique
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
APHA
FDA-BAM
ISO 17410
ISO 4833
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0 (30 °C, 22 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
22.5 g/L
Masse volumique apparente
560 kg/m3
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
aerobic bacteria (total)
Description générale
La gélose pour dénombrement (également appelée gélose tryptone-glucose-extrait de levure, gélose peptone de caséine-glucose-extrait de levure ou gélose PCA) est un milieu de culture en granules. Elle ne contient aucun inhibiteur et aucun indicateur, et est relativement riche en nutriments. L'hydrolysat enzymatique de caséine (tryptone), riche en acides aminés, constitue une source d'azote. L'extrait de levure apporte principalement des vitamines du groupe B. Le glucose constitue une source d'énergie pour la croissance des bactéries, tandis que l'agar-agar sert d'agent solidifiant. Notre milieu de culture en granules présente un certain nombre d'avantages, parmi lesquels une meilleure consistance, une dissolution plus rapide, un allongement de la durée de conservation, une meilleure sécurité d'emploi et une plus grande facilité d'utilisation.
Application
La gélose pour dénombrement peut être utilisée pour déterminer le nombre de germes totaux dans le lait, les produits laitiers, les aliments destinés à la consommation humaine et animale, l'eau, les boissons ainsi que d'autres substances.
Liaison
Remplace : 1.05463.5007
Note de bas de page
Vous avez le choix entre deux types de milieu, selon vos besoins : le milieu de culture supérieur GranuCult® en granules et le milieu de culture économique NutriSelect® en poudre.
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.