Principaux documents
1.09752
Supelco
Photomètre
About This Item
Code UNSPSC :
41115311
Technique(s)
photometry: suitable
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Spectroquant® Nova 60 A
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Obtenez des mesures de grande qualité avec un appareil extrêmement simple à utiliser. Le Spectroquant NOVA 60 A associe une commodité maximale à un encombrement minimal. Grâce à sa batterie (rechargeable) intégrée et sa robustesse, ce photomètre à filtre compact vous suit partout où vous allez.
Le Spectroquant NOVA 60 A comporte 12 filtres en réseau qui permettent de couvrir les longueurs d'onde d′analyse les plus couramment utilisées dans nos kits de test Spectroquant. De plus, le lecteur de code-barres intégré au Spectroquant reconnaît automatiquement la taille de la cuve et les paramètres de la méthode, et l′appareil garantit des résultats reproductibles et exacts même sans formation poussée.
Spectroquant NOVA 60 A®
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Articles
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Protocoles
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
Contenu apparenté
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.