Principaux documents
1.71200
Supelco
Thermoreactor
number of holes 12 hole, Spectroquant® TR 320
1 UNIT
1 790,00 $
1 790,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
1 790,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
SE.11
1 790,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Description générale
12 holes, 7 preinstalled programmes: 148 °C (20, 120 min), 150 °C (120 min), 120 °C (30, 60, 120 min), 100 °C (60 min) TR 320 Spectroquant®
The Spectroquant Thermoreactor TR 320 is designed for the digestion up to 12 samples simultaneously. Precisely controlled thermal digestion is a key sample preparation step during the determination of COD, TOC, total contents of cadmium, chromium, cyanide, iron, lead, nickel, nitrogen, phosphorus, silver, or zinc using our high quality Spectroquant Test Kits.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Protocoles
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.