Principaux documents
1.18324
Supelco
Turbidimeter
turbidity 1100 NTU
1 UNIT
2 710,00 $
2 710,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
2 710,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
47101516
Nomenclature NACRES :
SE.11
2 710,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Technique(s)
photometry: suitable
Turbidité
1100 NTU
Compatibilité
for use with Turbiquant 1100 IR
Température de stockage
2-30°C
Description générale
The Turbiquant 1100 IR is particularly suited for on-the-spot measurements as it is battery-operated. The robust carry-case and the waterproof casing offer additional protection. The turbidimeter contains an IR-LED (infrared) light source with a wavelength of 860 nm for standard-compliant measurements according to EN ISO 7027. Within seconds, the nephelometric turbidity of a sample (NTU/FNU) can be measured. The instrument can be calibrated using the respective Turbidiquant Calibration Standard Set.
portable, incl. batteries, case, 2 empty cells, manual, handy hints 1100 IR 0.01 - 1100 NTU Turbiquant
Informations légales
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13