84655
Schiff′s reagent for aldehydes
for microscopy
Synonyme(s) :
Fuchsin sulfurous acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Forme
liquid
Application(s)
food and beverages
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in microtiter PAS assay to quantify the amount of secreted mucin in Vibrio cholera infected water
- to stain the colonies of Clostridium perfringens in PGY agar plates to identify plasmalogen-deficient mutants
- in periodic acid-Schiff′s reagent assay to quantify carbohydrates in a microtiter plate format
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves