Principaux documents
1.08417
Supelco
Titriplex® II
for analysis (Ethylenedinitrilotetraacetic acid, EDTA), ACS, reag. Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Titriplex® II, EDTA, Edetic acid, Diaminoethane-tetraacetic acid
100 G
77,40 $
250 G
155,00 $
1 KG
519,00 $
77,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 G
77,40 $
250 G
155,00 $
1 KG
519,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-449-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
77,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Nom du produit
Titriplex® II, for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
<0.013 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
Titripur®
Essai
≥99.4-100.6% (complexometric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>200 °C
Puissance
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
Capacité de réaction
reaction type: Complexometric reactions
Technique(s)
titration: suitable
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
Pf
220 °C (decomposition)
Température de transition
flash point >400 °C (DIN 51758)
Solubilité
0.5 g/L
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Traces de cations
Ca: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): 99.4 - 100.6 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance: White to almost white, fine crystalline to crystalline powder.
in ammonia insoluble components: ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Nitrilotriacetic acid: ≤ 0.1 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2 %
ACS and Reag. Ph Eur conforms
Informations légales
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Validated HPLC method (based on Ph. Eur. Monograph 2668) for quantifying catechins and caffeine in decaffeinated green tea using a Chromolith® High Resolution RP-18e column with advantages in terms of backpressure and matrix robustness.