CLS316610
Pyrex® cloning cylinder
O.D. × H 10 mm × 10 mm
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
284,00 $
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
About This Item
284,00 $
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
cylindrical
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 125
Fabricant/nom de marque
Corning 3166-10
D.E. × H
10 mm × 10 mm
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Pyrex® cloning cylinder Type I Class A - Low-Expansion Borosilicate Glass
- Compatible with heating using hot plate, flame, oven, microwave, or heating mantles.
- Product can be cooled to -230°C.
- Product Dimensions - 10 mm OD x 10 mm High.
- DO NOT plunge product directly into a liquid coolant.