Principaux documents
1.06281
SAFC
Acétate de sodium
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 262
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acétate de sodium, Acide acétique sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.03
Beilstein:
3595639
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro E:
E262
Numéro de classement CE :
204-823-8
This product is only sold via offline channels. Please Contact Customer Service
Agence
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
607 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa  
4.76 (acetic acid)
pb
>400 °C (decomposition)
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
324 °C (decomposition)
Température de transition
flash point >250 °C
Densité
1.52 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sodium acetate anhydrous is an acetate buffer system component commonly used in biomolecule downstream chromatography steps as well as in liquid formulation.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.