S7545
Acetate de sodium
BioXtra, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
<0.01% Insoluble matter
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.03%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- in the isolation of DNA from bacterial samples of the human gastrointestinal tract
- as a component of RNA elution buffer for the preparation of infrared (IR) fluorescent probes in northern blot technique
- in the lysis buffer for cellular lysis to detect reversible oxidation of protein tyrosine phosphatases (PTPs) with the cysteinyl-labeling assay using IMR90 fibroblasts
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)