S5636
Acetate de sodium
powder, BioReagent, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤0.001% hevay metals (as lead)
≤0.01% insoluble matter
pH
8.9 (25 °C, 100 mg/mL in water, 0.1 M agueous sodium acetate solution)
pKa
4.76 (acetic acid)
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 0.5 g/10 mL
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.035%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Adéquation
suitable for electrophoresis buffers
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable