Principaux documents
1.06447
SAFC
Citrate trisodique dihydraté
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS, E 331
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Citrate de sodium tribasique dihydrate, Acide citrique trisodium salt dihydrate, Citrate trisodique dihydrate
1064479012
539,00 $
1064479051
2 247,00 $
539,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1064479012
539,00 $
1064479051
2 247,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.10
Beilstein:
6104939
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro E:
E331
Numéro de classement CE :
200-675-3
539,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
suitable for SM 4500 - NH3
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
Caractéristiques
RNase and DNase free
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clé InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
tri-Sodium citrate dihydrate is typically used as a citrate buffer system component for biomolecule downstream chromatography steps or final liquid formulation.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.