Principaux documents
1.06051
Supelco
Dichlorométhane
dried (max. 0.004% H₂O) SeccoSolv
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
Beilstein:
1730800
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-838-9
Plus de détails sur ce produit 1.06051 Contacter notre Service technique
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
Puissance
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Contient
~50 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer
Limite d'explosivité
22 %
Impuretés
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.004% Water
≤0.01% Carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% Chloroform (GC)
Résidus d'évap.
≤10 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
39.8-40 °C (lit.)
Pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
SeccoSolv ready-to-use dried solvents fulfill even the most stringent requirements. They are produced using specially selected distillation methods that ensure consistently high dryness and batch-to-batch consistency. To protect the quality of these products even better from potential contaminants, our new SeccoSept septum seal cap provides multiple layers of protection to keep solvents in flawless condition before, during, and after removal.
Remarque sur l'analyse
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Chloroform (GC): ≤ 0.01 %
Carbon tetrachloride (GC): ≤ 0.01 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.004 %
The product is stabilized with about 50 ppm 2-methyl-2-butene
Informations légales
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany