Principaux documents
1.05786
Supelco
HPTLC plates, Cellulose
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonyme(s) :
Cellulose HPTLC Sheets
50 UNITS
880,00 $
880,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 UNITS
880,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
880,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
cellulose matrix
glass support
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Conditionnement
pkg of 50 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
60-110 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 10 cm
Température de stockage
2-30°C
Description générale
50 Glass plates 20 x 10 cm
Application
Glass HPTLC Cellulose plates. Cellulose HPTLC plates size 20 x 10 cm, 50 sheets.
Liaison
Replaces: 5786-6; 5786