Principaux documents
1.05738
Supelco
TLC plates, Kieselguhr F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
25 UNITS
305,00 $
305,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 UNITS
305,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
305,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
200 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
25 Glassplates 20 x 20 cm
Precoated Kieselguhr or mixed Silica gel/Kieselguhr plates are only of small importance nowadays. Kieselguhr layers are used like cellulose layers for the TLC separation of polar and moderately polar substances. Polyamide, on the other hand , is used for the separation of flavonoids and other phenolic substances.
Liaison
Replaces: 5738-7; 5738
Remarque sur l'analyse
Layer thickness: 180 - 220 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testing:
amino acid test
hRf-values
- β-alanine, short-time test:
20 - 30
- L-alanine, amino acid test: 40 - 50
- DL-Valin, amino acid test: 75 - 85
- L-leucine, amino acid test: 88 - 95
Typical value determined on a plate
Eluent: n- propanol/ water (80/20 v/v)