Principaux documents
1.05567
Supelco
TLC aluminum sheets, Silica gel 60/Kieselguhr F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
25 UNITS
246,00 $
246,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 UNITS
246,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
246,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
aluminum support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 sheets
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
200 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Feuille, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
25 Aluminium sheets 20 x 20 cm
Precoated Kieselguhr or mixed Silica gel/Kieselguhr plates are only of small importance nowadays. Kieselguhr layers are used like cellulose layers for the TLC separation of polar and moderately polar substances. Polyamide, on the other hand , is used for the separation of flavonoids and other phenolic substances.
Liaison
Replaces: 5567-7; 5567
Remarque sur l'analyse
Layer thickness: 170 - 220 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 30 µm
Chromatografic testings:
A) colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
20 - 30
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 50 - 60
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 60 - 70
Typical value determined on a conditioned sheet
Eluent: toluene (45% rel. humidity)
B) PHB- Ester
- phb-methylester, phb-ester-test: 20 - 30
- phb-ethylester, phb-ester-test: 30 - 40
- phb-propylester, phb-ester-test: 40 - 50
Typical value determined on a sheet
Eluent: Pentane/ glacial acetic acid (88/12 v/v)