Principaux documents
1.05697
Supelco
Lithium sulfate monohydrate
99.99 Suprapur®
Synonyme(s) :
Lithium sulfate monohydrate
50 G
395,00 $
395,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
395,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Li2O4S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.94 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-820-4
Nomenclature NACRES :
NB.21
395,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
for inorganic trace analysis
Essai
99.99%
Forme
solid
Puissance
613 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
120 °C
Solubilité
340 g/L
Densité
2.05 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
940 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Clé InChI
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Assay (potentiometric): ≥ 99.0 %
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.05 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 10 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.20 ppm
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable