398152
Lithium sulfate monohydrate
ACS reagent, ≥99.0% dry basis
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% dry basis
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.01% insolubles
Perte
13.0-15.0% loss on drying
pH
5-7 (25 °C, 128 g/L)
Solubilité
water: soluble 128 g/L at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Clé InChI
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable