1.05574
TLC aluminum sheets, Cellulose F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonyme(s) :
Cellulose F Aluminum TLC Plates
292,00 $
About This Item
292,00 $
Produits recommandés
Matériaux
aluminum support
cellulose matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 sheets
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
70-110 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Feuille, L × l
20 cm × 20 cm
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Liaison
Remarque sur l'analyse
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 30 µm
Aminoacid test
hRf-values
- L-serine, amino acid test:
20 - 30
- L-threonine, amino acid test: 29 - 36
- L-alanine, amino acid test: 30 - 40
- L-methionine, amino acid test: 49 - 60
- L-phenylalanine, amino acid test: 59 - 70
- L-leucine, amino acid test: 66 - 76
Typical value determined on a sheet
Eluent: 1-Butanol/ acetone/ acetic acid/ water (35/35/7/23 v/v/v/v) twice developed