Principaux documents
1.05730
Supelco
TLC Cellulose
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
50 UNITS
379,00 $
379,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 UNITS
379,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
379,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
cellulose matrix
glass support
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Conditionnement
pkg of 50 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
80-120 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 10 cm
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
50 Glass plates 10 x 20 cm
Cellulose plates are used to analyze polar substances. An organic sorbent, cellulose is perfect for separating hydrophilic substances by partition chromatography. Typical applications include the analysis of amino acids, carbohydrates, and phosphates as well as nucleic acid and nucleic acid derivatives. We offer cellulose plates in two grades: TLC for conventional and HPTLC for demanding, high-performance separations.
Liaison
Replaces: 5730-6; 5730
Remarque sur l'analyse
Layer thickness: 80 - 120 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 30 µm
Aminoacid test
hRf-values
- L-serine, amino acid test:
20 - 30
- L-threonine, amino acid test: 29 - 36
- L-alanine, amino acid test: 30 - 40
- L-methionine, amino acid test: 49 - 60
- L-phenylalanine, amino acid test: 59 - 70
- L-leucine, amino acid test: 66 - 76
Typical value determined on a plate
Eluent: 1-Butanol/ acetone/ acetic acid/ water (35/35/7/23 v/v/v/v) twice developed