1.04716
Imidazole
buffer substance ACS
Synonyme(s) :
Imidazole
81,30 $
About This Item
81,30 $
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.003 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99% (perchloric acid titration)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
480 °C
Puissance
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
pb
256 °C/1013 hPa
Pf
90 °C
Température de transition
flash point 145 °C
Solubilité
633 g/L
Densité
1.233 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500‑600 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clé InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identité (spectre IR : conforme
pH (5 %, dans l'eau) : 9,5 - 11,0
Point de fusion : 90 - 92
Spectre UV/VIS : conforme
Fe (fer) : ≤ 0,001 %
Cendres sulfatées : ≤ 0,1
Eau (selon Karl Fischer) : ≤ 0,2
Conforme à l'ACS
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup