Principaux documents
56749
Sigma-Aldrich
Imidazole
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiène, Glyoxaline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.08
Beilstein:
103853
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
eCl@ss :
39161001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
powder or crystals
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.2% water
Résidus de calcination (900 °C)
≤0.05%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
pb
256 °C (lit.)
Pf
88-91 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.10
Chaîne SMILES 
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clé InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Application
Excellent pour les tampons compris dans la plage de pH 6,2-7,8
L'imidazole peut servir à préparer des tampons d'un pH de 6,2 à 7,8 à 25 °C. Son utilisation est recommandée dans un tampon de dosage de la peroxydase de raifort ou comme chélateur pour la fixation de différents cations divalents. L'imidazole peut être utilisé pour l'élution de protéines contenant de l'histidine sur des résines échangeuses de cations divalents (gel d'affinité au nickel HIS-Select haute capacité de Sigma, référence P6611) ou dans la coloration inverse de gels SDS-PAGE pour la détection des protéines.
Autres remarques
Tampon de dosage de la peroxydase de raifort
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Buffer for assay of horseradish peroxidase.
B. Storrie et al.
Methods in Enzymology, 182, 217-217 (1990)
Aviva Levina et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(11), 3609-3619 (2013-01-31)
An anti-metastatic drug, NAMI-A ((ImH)[Ru(III) Cl4 (Im)(dmso)]; Im=imidazole, dmso=S-bound dimethylsulfoxide), and a cytotoxic drug, KP1019 ((IndH)[Ru(III) Cl4 (Ind)2 ]; Ind=indazole), are two Ru-based anticancer drugs in human clinical trials. Their reactivities under biologically relevant conditions, including aqueous buffers, protein solutions
Eleonora Petryayeva et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(3), 977-987 (2013-01-10)
Methods have been developed for the solid-phase detection of nucleic acids using mixed films of quantum dots (QDs) and oligonucleotide probes in microtiter plates. Polystyrene microwells were functionalized with multidentate imidazole ligands to immobilize QDs. Oligonucleotide hybridization was transduced using
Tomotsugu Awano et al.
Journal of bacteriology, 196(1), 140-147 (2013-10-29)
The genome of Thermococcus kodakarensis, along with those of most Thermococcus and Pyrococcus species, harbors five paralogous genes encoding putative α subunits of nucleoside diphosphate (NDP)-forming acyl coenzyme A (acyl-CoA) synthetases. The substrate specificities of the protein products for three
Joy Rathjen et al.
Reproduction, fertility, and development, 26(5), 703-716 (2013-06-14)
Human embryonic stem (ES) cells have been proposed as a renewable source of pluripotent cells that can be differentiated into various cell types for use in research, drug discovery and in the emerging area of regenerative medicine. Exploitation of this