Documents
1.04219
Millipore
Guanidine hydrochloride
for biochemistry
Synonyme(s) :
Aminoformamidine hydrochloride, Aminométhanamidine hydrochloride, Chlorure de guanidinium
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.53
Numéro Beilstein :
3591990
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
200-002-3
Niveau de qualité
Puissance
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
180-185 °C (lit.)
Densité
1.3 g/cm3 (lit.)
Masse volumique apparente
550‑620 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Clé InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Biological detergent
Agent for reversible denaturation of proteins. Special grade with low optical density for use in procedures where spectrometry is involved.
Application
Agent fortement chaotropique permettant de dénaturer puis de replier les protéines. Ce dénaturant puissant peut solubiliser les protéines insolubles ou dénaturées telles que les corps d'inclusion. Il peut servir de première étape dans le repliement sous forme active des protéines ou des enzymes. Il peut être également nécessaire d'utiliser de l'urée et du dithiothréitol (DTT).
Remarque sur l'analyse
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH (100 g/l, water): 5.5 - 6.5
Melting point: 183 - 188 °C
Absorbance A (235 nm; 50 %; 1 cm; water): ≤ 0,2
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable