Documents
1.03702
Supelco
Eau
suitable for GC/MS, SupraSolv®
Synonyme(s) :
DI water, Deionized water
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Numéro Beilstein :
2050024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41104213
Nomenclature NACRES :
NA.03
product name
Eau, for gas chromatography MS SupraSolv®
Pression de vapeur
23 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
SupraSolv®
Forme
liquid
Technique(s)
GC/MS: suitable
Impuretés
≤30 ppb TOC
Résidus d'évap.
≤5.0 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Colour: ≤ 10 Hazen
Evaporation residue: ≤ 5.0 mg/l
TOC: ≤ 30 ppb
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Les clients ont également consulté
Articles
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
Contenu apparenté
La chromatographie en phase gazeuse est une technique analytique courante permettant de séparer et d'analyser des composés volatils en phase gazeuse. La GC est appliquée dans de nombreuses industries pour le contrôle qualité, et pour identifier et/ou quantifier les composés d'un mélange.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.