Principaux documents
1.03000
SAFC
Triacetin
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Triacetin
1 L
160,00 $
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 L
160,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-051-9
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
430 °C
Limite d'explosivité
1.1-7.7 % (v/v)
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
258 °C/1013 hPa
Pf
-78 °C
Température de transition
flash point 138 °C
Solubilité
64 g/L
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O(C(COC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Triacetin is used as solvent in liquid formulations and plasticizer in film coatings.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
298.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
148 °C - closed cup
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.