75100
Ethyl oleate
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Ethylis oleas, Oleic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Agence
tested according to Ph. Eur.
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
216-218 °C/15 mmHg
Pf
−32 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
Clé InChI
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves