525073
Triacetin
99%
Synonyme(s) :
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
7.52 (vs air)
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
809 °F
Limite d'explosivité
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
Point d'ébullition
258 °C (lit.)
Pf
3 °C (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- An additive in the preparation of flax fiber-polylactic acid (PLA) composites due to its compatibility with the polymer and ability to increase the elongation of the plastic.
- A reactant in the transesterification reaction with methanol using various catalysts.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
298.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
148 °C - closed cup