Principaux documents
1.02552
Supelco
Surfactants (anionic) Test, photometric
photometric, 0.05-2.00 mg/L (MBAS), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Test des tensioactifs (anioniques) en tube, photometric, 0.05-2.00 mg/L (MBAS), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 tests
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
surfactants, anionic
Plage de mesure
0.05-2.00 mg/L (MBAS)
0.06-2.56 mg/L (SDBS)
0.08-3.26 mg/L (SDOSSA)
00.05-2.12 mg/L (SDS)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Methylene blue)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : photométrie (0,05 à 2,00 mg/l de SABM) Spectroquant®
La méthode est analogue aux méthodes EPA 425.1, APHA 5540 C, ASTM 2330-20, ISO 7875-1 et DIN EN 903.
Ce test des tensioactifs (anioniques) en tube Spectroquant® permet de doser les tensioactifs anioniques (dont l'extrémité hydrophile porte une charge négative) dans les échantillons d'eau. Les tensioactifs sont des additifs qui abaissent la tension de surface de l′eau ; il peut s′agir d′agents moussants, d′émulsifiants ou de détergents. La plupart des tensioactifs se retrouvent dans les eaux usées via les déchets ménagers ou les procédés industriels. Ils facilitent l′introduction d′autres contaminants. Des taux élevés de tensioactifs sont susceptibles de représenter un danger pour les plantes, les animaux et l'homme.
Les tests Spectroquant® en tube comprennent des tubes de section circulaire de 16 mm préremplis ainsi que tous les réactifs nécessaires à la réalisation des analyses conformément aux instructions de la notice.
Tous les tests en tube et les kits avec réactifs Spectroquant® sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3