Principaux documents
1.02243
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide adsorber
for decontamination of ethidium bromide from staining solutions
1 UNIT
160,00 $
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 UNIT
160,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.51
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
pH
3.0 (25 °C in H2O, suspension)
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Performance test: passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3