Principaux documents
1.02071
SAFC
Carbonate de calcium
for optical glass
About This Item
Formule linéaire :
CaCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.09
Beilstein:
8008338
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
207-439-9
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Taille des particules
75 μm
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Pf
825 °C (decomposition)
Solubilité
0.017 g/L
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
300‑1400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Description générale
for optical glass
Application
Calcium carbonate for optical glass. CAS 471-34-1, chemical formula CaCO₃.
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric)≥ 99.0 %Cr (Chromium)≤ 0.00007 %Fe (Iron)≤ 0.0007 %Particle size (< 75 µm)about 100