481807
Carbonate de calcium
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Aragonite, Calcite, Calcium monocarbonate
179,00 $
About This Item
179,00 $
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Indice de réfraction
n20/D 1.6584 (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.