Documents
70480
Supelco
α-Naphtholbenzein
indicator (pH 8.2-10.0)
Synonyme(s) :
4,4′-(α-Hydroxybenzylidene)di-1-naphthol, p-naphtholbenzein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.43
Numéro Beilstein :
2628063
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
indicator (pH 8.2-10.0)
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Pf
230-235 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(\C(c2ccccc2)=C3\C=CC(=O)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24-
Clé InChI
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
Description générale
α-Naphtholbenzein is a dye generally used during acid-base titration method.
Application
α-Naphtholbenzein has been used as indicator during sequential injection analysis technique done for acid-base titrations.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Titration of strong and weak acids by sequential injection analysis technique.
Maskula, Silla, Johan Nyman, and Ari Ivaska
Talanta, 52.1, 91-99 (2000)