1.01810
Eau
Test solution for measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB Certipur®
Synonyme(s) :
Water, Deionized water
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
23 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany.
Application
Remarque sur l'analyse
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable