Documents
EM3234
Supelco
Water
Deionized Distilled, ASTM Type II
Synonyme(s) :
Water
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Numéro Beilstein :
2050024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50202301
product name
Eau, Distilled, ASTM Type II
Pression de vapeur
23 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Description
TOC <= 50g/L (at the time of manufacture)
Forme
liquid
Durée de conservation
18 mo. (from manufacture date)
Impuretés
≤0.01 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.4 ppm Chloride
≤0.4 ppm Nitrate
≤1.0 ppm Phosphate
≤1.0 ppm Sulfate
≤20 ppm Total solids
≤3 ppb Silica (SiO2)
≤5 ppb Chloride (Cl)
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
Conductivité
≤1 S/cm at 25 °C
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppb
Traces de cations
Fe: ≤0.3 ppm
Na: ≤5 ppb
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Distilled, ASTM Type II
Remarque sur l'analyse
Expiration date: 18 months from mfg date
Chloride (Cl): 5ppb max
Color (APHA): 10 max
Conductivity at 25°C: 1.0S/cm max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 0.01ppm max
Ion chromatography, Chloride: 0.4ppm max
Ion chromatography, Nitrate: 0.4ppm max
Ion chromatography, Phosphate: 1.0ppm max
Ion chromatography, Sulfate: 1.0ppm max
Iron (Fe): 0.3ppm max
Microbial limits (at time of manufacture): 10CFU/mL max
Resistivity at 25°C: 1.0MOhm❞cm min
Silica (SiO2): 3ppb max
Sodium (Na): 5ppb max
Substances reducing permanganate: To pass test
Total organic carbon (at time of manufacture): 50g/L max
Total solids: 20ppm max
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Eau ACS reagent, for ultratrace analysis
Supelco
14211
Eau
Eau suitable for ion chromatography
Supelco
00612
Eau
Eau OmniSolv&#174; LC-MS (change the ID Clarifier to read: for chromatography (LC-MS Grade)OmniSolv&#174;)
Supelco
WX0001
Eau
Eau OmniPur&#174; Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Eau