Documents
1.01554
Supelco
Potassium chloride solution
nominal 12.8 mS/cm, reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.1 mol/l) Certipur®
Synonyme(s) :
Potassium chloride solution
About This Item
Formule linéaire :
KCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.55
Numéro Beilstein :
1711999
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Chlorure de potassium solution, nominal 12.8 mS/cm, Certified Reference Material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.1 mol/l) Certipur®
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
This reference material (CRM) is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany.
Application
Conductivity calibration standard solution for determination of conductivity cell constant or as a control sample.
Remarque sur l'analyse
Electrical conductivity (25 °C): 12.60 - 13.00 mS/cm
Informations légales
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable