1.01307
Titan yellow (C.I. 19540)
metal indicator, Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Titan yellow (C.I. 19540), Clayton yellow, Naphthamine G, Thiazole yellow
116,00 $
About This Item
116,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Titan yellow (C.I. 19540), indicator Reag. Ph Eur
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
solid
Perte
≤8% loss on drying, 110°C
pH
5.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
>300 °C (decomposition)
Solubilité
29 g/L
Masse volumique apparente
310 kg/m3
λmax
398-402 nm (buffer pH 7.0)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2[s]c(nc2ccc1C)c3ccc(cc3)N\N=N\c4ccc(cc4)c5[s]c6c(n5)ccc(c6[S](=O)(=O)[O-])C
InChI
1S/C28H21N5O6S4.2Na/c1-15-3-13-21-23(25(15)42(34,35)36)40-27(29-21)17-5-9-19(10-6-17)31-33-32-20-11-7-18(8-12-20)28-30-22-14-4-16(2)26(24(22)41-28)43(37,38)39;;/h3-14H,1-2H3,(H,31,32)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
CZIRZNRQHFVCDZ-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Absorption maximum λmax. (buffer pH 7.0): 398 - 402 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; buffer pH 7.0; calc. on dried substance): ≥ 350
Transition range: pH 12.0 - pH 13.0Yellow - orange
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability as reagent (for magnesium): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable