277908
Ammonium molybdate
99.98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ammonium orthomolybdate, Diammonium molybdate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.98% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Technique(s)
electron microscopy: suitable
Impuretés
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
Solubilité
ethanol: insoluble(lit.)
Chaîne SMILES
N.N.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H3N.2H2O.2O/h;2*1H3;2*1H2;;/q+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
LZRXBDCICLHKEN-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable