1.00997
1-Propanol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
1-Propanol, n-Propyl alcohol, Propan-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
19 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
360 °C
Limite d'explosivité
2.1-19.2 % (v/v)
Impuretés
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0004 meq/g Acidity
≤0.01% Acetone (GC)
≤0.01% Ethanol (GC)
≤0.01% Methanol (GC)
≤0.03% Aldehydes and ketones (as C3H6O)
≤0.05% 2-Propanol (GC)
≤0.05% Water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Point d'ébullition
96.5-98 °C/1013 hPa
Pf
-127 °C
Température de transition
flash point 15 °C
Densité
0.80 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- A novel high-throughput analytical method to quantify microplastics in water by flow cytometry.: In this paper water is used to wash the Natural aquarium silica sand and also to prepare the model for the removal of microplastics. (Li et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Solubility in water: conforms
Acidity: ≤ 0.0004 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C): 0.802 - 0.806
Boiling point: about 97,2°C
Boiling range (96-99 °C): ≥ 95 % (v/v)
Acetone (GC): ≤ 0.01 %
Ethanol (GC): ≤ 0.01 %
Methanol (GC): ≤ 0.01 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.05 %
Aldehydes and ketones (as C₃H₆O): ≤ 0.03 %
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.05 %
ACS, Ph Eur-reagent
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup