Principaux documents
8.41027
Sigma-Aldrich
2-Aminoheptane
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Aminoheptane, 2-Heptylamine, 1-Methylhexylamine
10 ML
66,50 $
25 ML
84,70 $
100 ML
285,00 $
66,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
66,50 $
25 ML
84,70 $
100 ML
285,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H17N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
204-655-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
66,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
pH
11.45 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
142-144 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 54 °C
Densité
0.768 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NC(CCCCC)C
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
Clé InChI
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Concepts for New Rapid Simple HPLC Method for Quantification of Fosfomycin Trometamol: This study utilized 2-aminoheptane in HPLC methods to quantify fosfomycin trometamol, showcasing its utility in pharmaceutical analysis (M Piponski et al., 2022).
  • Multi-step biocatalytic strategies for chiral amino alcohol synthesis: Discusses the synthesis of various chiral amines including 2-aminoheptane, highlighting its role in creating complex organic molecules (MF Villegas-Torres et al., 2015).
  • Determination of the Dissociation Constants (pKa) of Eight Amines: This research focuses on the pKa values of amines including 2-aminoheptane, which is crucial for understanding its chemical behavior in various environments (VSPV Alluri et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup