Principaux documents
96566
Supelco
1-Propanol
analytical standard
Synonyme(s) :
Alcool propylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
1098242
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.9% (GC)
Température d'inflammation spontanée
700 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
13.7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.385
pb
97 °C (lit.)
Pf
−127 °C (lit.)
Densité
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Cette substance est répertoriée dans la liste positive du Règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matières plastiques destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Vous trouverez tous les matériaux de référence disponibles pour les composés apparaissant dans ce règlement ici.
Le propan-1-ol est un composé volatil de saveur caractéristique qui se retrouve fréquemment dans les boissons alcoolisées et à base de fruits.
Application
Cet étalon analytique peut aussi être utilisé dans les situations suivantes :
  • dosage de l'acétaldéhyde, du méthanol et d'alcools supérieurs dans différents échantillons de liqueur par une méthode de chromatographie en phase gazeuse d'espace de tête (HS-GC) couplée à un détecteur à ionisation de flamme (FID).
  • identification des composés odorants majeurs d'une liqueur à l'arôme "chixiang" par chromatographie en phase gazeuse-olfactométrie puis dosage des composés odorants alcooliques par GC-FID.
  • analyse de 56 échantillons d'alcool prohibé pour détecter la présence de méthanol et de ses dérivés par chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS).
  • détection et quantification de composés organiques volatils (COV) dans 75 échantillons de liqueur par chromatographie en phase gazeuse couplée à de la spectrométrie de masse (GC-MS).
  • analyse qualitative et quantitative de 10 composés organiques volatils de différentes classes chimiques dans des spiritueux potables à base de lactosérum durant différentes étapes de la distillation.
Autres remarques
Se référer au certificat d′analyse du produit pour en savoir plus sur les techniques instrumentales adaptées. Contacter le Service technique pour obtenir de l'aide.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Multi-method analysis of matured distilled alcoholic beverages for brand identification
Lehtonen JP, et al.
European Food Research and Technology, 208(5-6), 413-417 (1999)
Headspace solid-phase microextraction gas chromatography?mass spectrometry determination of volatile compounds in different varieties of African star apple fruit (Chrysophillum albidum).
Lasekan O, et al.
Food Chemistry, 141(3), 2089-2097 (2013)
C R Shen et al.
Metabolic engineering, 10(6), 312-320 (2008-09-09)
Production of higher alcohols via the keto-acid intermediates found in microorganism's native amino-acid pathways has recently shown promising results. In this work, an Escherichia coli strain that produces 1-butanol and 1-propanol from glucose was constructed. The strain first converts glucose
Dieuwke Sevenster et al.
Science (New York, N.Y.), 339(6121), 830-833 (2013-02-16)
Although reconsolidation opens up new avenues to erase excessive fear memory, subtle boundary conditions put constraints on retrieval-induced plasticity. Reconsolidation may only take place when memory reactivation involves an experience that engages new learning (prediction error). Thus far, it has
Anja K K Rahn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(37), 8743-8751 (2013-08-24)
Chloropropanol (CP) esters are part of an emerging group of process-induced toxicants that are considered as potential health hazards particularly in palm oil. Mass spectrometry-based methodologies for identification of CP esters in food are critical in overcoming the challenges associated
Articles
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.