Principaux documents
1.08801
Supelco
Bottle key
for use with bottles with S 40 and S 28 screw caps
5 UNITS
25,40 $
25,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 UNITS
25,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NB.51
25,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Compatibilité
for use with bottles with S 40 and S 28 screw caps
Température de stockage
no temp limit
Description générale
With this specially developed bottle key our S28 and S40 bottle screw caps can be opened easily to increase safety in daily solvents usage.
for opening and closing bottles with S 40 and S 28 screw caps