Principaux documents
1.00684
Supelco
Sulfanilic acid
for elemental analysis
Synonyme(s) :
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
5 G
115,00 $
115,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
115,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-482-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
115,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for elemental analysis
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>400 °C
Puissance
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
288 °C (decomposes)
Solubilité
10 g/L
Densité
1.485 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
620 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Clé InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for elemental analysis
Application
Sulfanilic acid standard for elemental analysis for analysis. CAS 121-57-3, EC Number 204-482-5, chemical formula NH₂C₆H₄SO₃H.
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum)conformsC content (mean value fivefold determination)41.3 - 41.8 %H content (mean value fivefold determination)3.9 - 4.3 %N-content (mean value fivefold determination)7.7 - 8.3 %O content (mean value fivefold determination)27.5 - 28.5 %S content (mean value fivefold determination)18.2 - 18.8 %Water (according to Karl Fischer)≤ 0.5 %Suitable for determination of C,H,N,O,S
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable